Merck
ATEH03AB7A6B
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-4-YL-METHANETHIOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.19
Número MDL:
Iupac Name
4-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
YUWAUUTYKFAJBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)