Merck
ATEH03AB5477
AstaTech, Inc.
3-FLUORO-4-(2-PYRIDYLCARBAMOYL)BENZENEBORONIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-fluoro-4-[(2-pyridinylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFN2O3/c14-10-7-8(13(18)19)4-5-9(10)12(17)16-11-3-1-2-6-15-11/h1-7,18-19H,(H,15,16,17)
Clave InChI
CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=120819
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=R10044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)