Merck
ATEH03AB4FDA
AstaTech, Inc.
1-(1-(3-BROMOPHENYL)ETHYL)PIPERIDIN-4-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-(3-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-10(11-3-2-4-12(14)9-11)15-7-5-13(16)6-8-15/h2-4,9-10,13,16H,5-8H2,1H3
Clave InChI
KLVAXUDXTLUENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115730
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)