Merck
ATE638636771
AstaTech, Inc.
3-BROMO-6-NITRO-1H-INDOLE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-nitro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-4-10-8-3-5(11(12)13)1-2-6(7)8/h1-4,10H
Clave InChI
CUHNSXKCMBQLRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=97843
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=V10157
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)