Merck
ATE638636248
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-CHLORO-4-FLUOROBENZONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H
Clave InChI
HBAXDUKYYNUUFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98172
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55865
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)