Merck
ATE517253483
AstaTech, Inc.
5-(PYRIDIN-4-YL)OXAZOL-2-AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-pyridinyl)-1,3-oxazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-11-5-7(12-8)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H2,9,11)
Clave InChI
DCRRIUJIVYWYRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90302
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11308
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)