ATE514322155
AstaTech, Inc.
5,6-DIHYDRO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE-4,7-DIONE
About This Item
Iupac Name
5,6-dihydro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)5(11)9-8-4/h1H,(H,6,7)(H,8,10)(H,9,11)
Clave InChI
GOKGXTNRIXSKPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N10416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)