ATE514315371
AstaTech, Inc.
2-AMINO-5-BROMO-3-METHOXY-BENZOIC ACID HBR SALT
About This Item
Iupac Name
2-amino-5-bromo-3-methoxybenzoic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3.BrH/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
LETZKCUPBOILJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10724
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)