Merck
ATE458967932
AstaTech, Inc.
8-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-1-OXA-8-AZASPIRO[4.5]DECANE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.34
Número MDL:
Iupac Name
8-(tert-butoxycarbonyl)-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-13(2,3)20-12(18)15-8-6-14(7-9-15)5-4-10(19-14)11(16)17/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
RGBNXKRQHVDSGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=67611
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P11388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)