Merck
ATE458967107
AstaTech, Inc.
THIAZOLO[4,5-C]PYRIDIN-2-AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.19
Número MDL:
Iupac Name
[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3S/c7-6-9-4-3-8-2-1-5(4)10-6/h1-3H,(H2,7,9)
Clave InChI
OSHXRTVCVNSLPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66787
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P10566
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)