Merck
ATE458962794
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(5-CYANOPYRIDIN-2-YL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-cyano-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-5-4-12(10-16)11-17-13/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
CUKYCLGXUNOINC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71687
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)