Merck
ATE448431092
AstaTech, Inc.
3-BROMOPYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-5-3-1-2-4-11(5)10-7(6)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
NGRRVZUNAISFSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57591
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)