Merck
ATE443547250
AstaTech, Inc.
(4-CHLORO-1,2-PHENYLENE)DIMETHANOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-1,2-phenylene)dimethanol
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3,10-11H,4-5H2
Clave InChI
ARSFSTVKMONOTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55480
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72445
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)