Merck
ATE429351770
AstaTech, Inc.
4,6-DIFLUORO-1-METHYL-1H-INDOLE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-difluoro-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H7F2N/c1-12-3-2-7-8(11)4-6(10)5-9(7)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
DVCZTCVQOFJTJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48588
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=87791
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)