Merck
ATE428005240
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-2-(1,4-DIAZEPAN-1-YL)BENZO[D]OXAZOLE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.72
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C12H14ClN3O/c13-9-2-3-11-10(8-9)15-12(17-11)16-6-1-4-14-5-7-16/h2-3,8,14H,1,4-7H2
Clave InChI
RVSWRFIZLFJNRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39562
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27975
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)