Merck
ATE413076886
AstaTech, Inc.
SPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN]-2'(1'H)-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
spiro[cyclopropane-1,3'-pyrrolo[2,3-c]pyridin]-2'(1'H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c12-8-9(2-3-9)6-1-4-10-5-7(6)11-8/h1,4-5H,2-3H2,(H,11,12)
Clave InChI
RTLBWSBCYZQKGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31239
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85477
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)