Merck
ATE410296854
AstaTech, Inc.
4,5,6-TRIMETHOXY-1H-INDOLE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6-trimethoxy-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-13-9-6-8-7(4-5-12-8)10(14-2)11(9)15-3/h4-6,12H,1-3H3
Clave InChI
FNWFSPKNRALFKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21678
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)