ATE410296830
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-METHYLBENZO[D]THIAZOL-2-AMINE
About This Item
Iupac Name
6-bromo-5-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)12-8(10)11-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clave InChI
CEDRKTDWUSPZEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)