Merck
ATE410296697
AstaTech, Inc.
3-BROMO-8-CHLOROPYRIDO[2,3-D]PYRIDAZINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.48
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-chloropyrido[2,3-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H3BrClN3/c8-5-1-4-2-11-12-7(9)6(4)10-3-5/h1-3H
Clave InChI
NRDBHDGVXOYYLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21610
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84138
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)