Merck
ATE410296674
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (6-BROMO-5-FLUOROPYRIDIN-2-YL)CARBAMATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.12
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (6-bromo-5-fluoropyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H12BrFN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-7-5-4-6(12)8(11)13-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
DFXRRHFXHIFOSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22358
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)