ATE410296595
AstaTech, Inc.
BENZYL 5-OXOOCTAHYDROPENTALENE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
benzyl 5-oxooctahydropentalene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H18O3/c17-15-8-12-6-14(7-13(12)9-15)16(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2
Clave InChI
SCVVUFBRQOIKMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84639
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)