Merck
ATE410295031
AstaTech, Inc.
BENZYL (3-METHYLPIPERIDIN-3-YL)CARBAMATE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.79
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2O2.ClH/c1-14(8-5-9-15-11-14)16-13(17)18-10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,17);1H
InChI key
VSBBWZCPQMJAFV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18976
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)