Merck
ATE398812991
AstaTech, Inc.
(4-ISOPROPYLPHENYL)HYDRAZINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8/h3-7,11H,10H2,1-2H3
Clave InChI
ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19407
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)