Merck
ATE398811679
AstaTech, Inc.
(R)-1-BENZYL 3-ETHYL PIPERIDINE-1,3-DICARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl 3-ethyl (3R)-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-2-20-15(18)14-9-6-10-17(11-14)16(19)21-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
NJRONXOELMBCSE-CQSZACIVSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18068
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)