Merck
ATE386055055
AstaTech, Inc.
3-((4-HYDROXYPHENYL)AMINO)BENZOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-hydroxyanilino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-12-6-4-10(5-7-12)14-11-3-1-2-9(8-11)13(16)17/h1-8,14-15H,(H,16,17)
Clave InChI
CYLZYKSKDWZMJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=14852
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68971
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)