Merck
ATE370310780
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANECARBALDEHYDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.2
Número MDL:
Iupac Name
1-methylcyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
FXZFFVCJWZTTMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20 C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10910
Flash Point
51 C/123.8 F
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL001447
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)