Merck
ATE341033830
AstaTech, Inc.
4-(CYANOMETHYLAMINO)BENZOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(cyanomethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c10-5-6-11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,6H2,(H,12,13)
Clave InChI
BYJDWVPJZIZFCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10480
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2951
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)