ATE341033752
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-4-(PYRIDIN-3-YL)PIPERIDIN-4-OL
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-4-(3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H20N2O/c20-17(16-7-4-10-18-13-16)8-11-19(12-9-17)14-15-5-2-1-3-6-15/h1-7,10,13,20H,8-9,11-12,14H2
Clave InChI
LDUXAULZICUOCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2717
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)