Merck
ATE341033502
AstaTech, Inc.
4-(3,4-DICHLOROPHENOXY)BENZENESULFONYL CHLORIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
86-88 C
Iupac Name
4-(3,4-dichlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O3S/c13-11-6-3-9(7-12(11)14)18-8-1-4-10(5-2-8)19(15,16)17/h1-7H
Clave InChI
WSEZTLINFKIBOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10153
Melting Point
86-88 C
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1964
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)