ATE341033370
AstaTech, Inc.
3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZYLAMINE HCL
About This Item
Iupac Name
{3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12F3NO.ClH/c15-14(16,17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-3-1-2-10(8-13)9-18;/h1-8H,9,18H2;1H
Clave InChI
URFDMOXXSRRAAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)