ATE333216557
AstaTech, Inc.
ASPARTIC ACID, N-((2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETYL)-, L-
About This Item
Iupac Name
(2S)-2-{[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino}butanedioic acid
Inchi Code
1S/C12H11Cl2NO6/c13-6-1-2-9(7(14)3-6)21-5-10(16)15-8(12(19)20)4-11(17)18/h1-3,8H,4-5H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
Clave InChI
STGCUJXPWRUKEI-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL4568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)