Merck
ATE316039900
AstaTech, Inc.
2-(PYRROLIDIN-2-YL)ETHANOL HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrrolidinyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-5-3-6-2-1-4-7-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Clave InChI
VLCKHADTUGEQCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7079
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62964
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)