Merck
ATE316038716
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(3-AMINOPHENYL)ACRYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(3-aminophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b7-6+
Clave InChI
UEUURYZTMLPUEE-VOTSOKGWSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1991
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)