Merck
ATE316038390
AstaTech, Inc.
ETHYL 7-CHLOROCINNOLINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.66
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 7-chloro-3-cinnolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)13-14-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
PHDNOFTVHXOAJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1942
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)