Merck
ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.62
Número MDL:
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1914
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)