Merck
ATE245847273
AstaTech, Inc.
(S)-3-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3S)-3-hydroxy-1-(4-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c12-8-3-6-11(9(8)13)7-1-4-10-5-2-7/h7-8,10,12H,1-6H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
UDUFWKWMUILCMD-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6930
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62412
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)