Merck
APOH316CDDE9
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.15
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13FN2.2ClH/c11-10-5-9(6-13-7-10)8-1-3-12-4-2-8;;/h5-8,12H,1-4H2;2*1H
Clave InChI
ZAUBDWUTBHSVQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)