Merck
APOH316CDD60
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.03
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H4BrF3O/c1-2-6-3-7(10)5-8(4-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
Clave InChI
JYOFFGVHAKABQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenylacetylene
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenylacetylene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)