APOH316CDD48
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrF5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12,13)14/h1-3,7H
Clave InChI
USUUSMSYCKDSBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-4-difluoromethyl-2-trifluoromethylbenzene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)