Merck
APOH316CDD2E
Apollo Scientific Ltd
Di-(tert-butyl) diazene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
bp
89-92
Iupac Name
di(tert-butyl) (E)-1,2-diazenedicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
QKSQWQOAUQFORH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
Boiling point
89-92
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)