APOH14DBAB9E
Apollo Scientific Ltd
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
GMUISAQLYQMSAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyloxazole-5-carbaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)