APOH039FD1C5
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3�fluoropropiophenone
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
FUWLUTOKEUZKCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluoropropiophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)