Merck
APOH03871D26
Apollo Scientific Ltd
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3/c1-7-2-4-12-5-3-11-9(12)8(7)6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
AIDYYUVRNVVYJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)