Merck
APO948335034
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.07
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-cyclobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-4-9-10(5-6)7-2-1-3-7/h4-5,7H,1-3H2
Clave InChI
WILOMGXFNRGZMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)