Merck
APO948334979
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-1-3(5(8)9)2-11-6(4)10/h1-2,5H,(H2,10,11)
Clave InChI
WWWXERZMWVASBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
Pictogramas
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)