Merck
APO945299004
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.2
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-3-18-10(17)8-4-7(5-15)6(2)16-9(8)11(12,13)14/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
CEHOHKHJMDKBNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)