Merck
APO715371647
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.27
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-3-14-7(12)5-6(8(13)15-4-2)16-9(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11)
Clave InChI
WYTAFFGWAKJBTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-amino-13-thiazole-45-dicarboxylate
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-amino-13-thiazole-45-dicarboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)