Merck
APO630168697
Apollo Scientific Ltd
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
378.91
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IO/c9-5-3-4(1-2-6(5)13)7(14)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
KMPNNKZBOKPXAL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodo-222-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodo-222-trifluoroacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)