APO517335712
Apollo Scientific Ltd
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-5(11)2-1-4(3-10)7(6)9/h1-2H,11H2
Clave InChI
WBINKGRJEPQKIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)