Merck
APO459181807
Apollo Scientific Ltd
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Iupac Name
4-(bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-8(6-12)7-12/h1-4,8H,5-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
RLBULJYSXOZSPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bicyclo111pentan-1-ylbenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bicyclo111pentan-1-ylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)